Fontos dokumentumok
SML1450
Isobavachalcone
≥98% (HPCE)
Szinonimák:
(2E)-1-[2,4-Dihydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)phenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one, 2′,4,4′-Trihydroxy-3′-(3-methyl-2-butenyl)-chalcone, Corylifolinin, Isobacachalcone
Teszt
≥98% (HPCE)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1=C(CC=C(C)C)C(O)=C(C(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C20H20O4/c1-13(2)3-9-16-19(23)12-10-17(20(16)24)18(22)11-6-14-4-7-15(21)8-5-14/h3-8,10-12,21,23-24H,9H2,1-2H3/b11-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUWPGRAKHMEPCM-IZZDOVSWSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3