Merck
PHL89168
Bisabolol oxide A
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(3S,6S)-Tetrahydro-2,2,6-trimethyl-6-[(1S)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]-2H-pyran-3-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H26O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(CCC(C)=CC1)[C@]2(C)CC[C@H](O)C(C)(C)O2
InChI
1S/C15H26O2/c1-11-5-7-12(8-6-11)15(4)10-9-13(16)14(2,3)17-15/h5,12-13,16H,6-10H2,1-4H3/t12-,13+,15+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJHRAVIQWFQMKF-IPYPFGDCSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)