Fontos dokumentumok
690050C
Avanti
Soy Phospholipid Mixture
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Soy Phospholipid Mixture, Phospholipids from Soybean, Contains Soy PC (3.8mg) Soy PE (3.0mg) Soy PI (1.8mg) Soy PA (0.7mg) Soy LPC (0.7mg) with 0.1% BHT
About This Item
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (HPLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (690050C-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
10 mg/mL (690050C-10mg)
lipidtípus
lipid extracts
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Soy phospholipid mixture has been used as a phospholipid standard for lipid extraction.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (690050C-10mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Seipin performs dissectible functions in promoting lipid droplet biogenesis and regulating droplet morphology
Cartwright BR, et al.
Molecular Biology of the Cell, 26(4), 726-739 (2015)