Fontos dokumentumok
1.06732
Sigma-Aldrich
Neocarmine W "Fesago" color reagent
for the detection of textile fibres
Szinonimák:
Reagents for detection of textile fibres, Fesago
About This Item
UNSPSC kód:
41116130
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Forma
liquid
pH
1.5 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.01 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
for the detection of textile fibers
Analízis megjegyzés
Suitability for coloration of textiles: passes test
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1