ASTM70
ASTM Colour Reference Standard
ASTM D 6045, D1500 (ASTM colour 7)
Szinonimák:
ASTM Colour Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
according to ASTM® D 6045
according to ASTM® D1500
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
format
mixture
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Certified following the dual UKAS accreditation to BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034
- Traceable to internationally recognized standards with high accuracy
- Provided in 500-mL tamper-evident bottles with MSDS
- High-stability material with 18-months shelf life
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)