GARD08
Gardner Colour Reference Standard
ASTM D 1544, D 6166 (ASTM colour 8)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
according to ASTM® D 1544
according to ASTM® D 6166
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
format
mixture
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Produced and tested in accordance with ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation.
- Full Traceability to international standards
- Colour values in ASTM D 1544/D 6166 colour range
- Supplied in a 500-mL tamper-evident bottle
- 18-months shelf life
- Available with CoA and MSDS
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)