ASTM05
ASTM Colour Reference Standard
ASTM D 6045, D1500 (ASTM colour <0.5)
Szinonimák:
ASTM Colour Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
according to ASTM® D 6045
according to ASTM® D1500
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Formátum
mixture
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Liquid colour standard compliant to ASTM D 6045 and D1500
- Certified in accordance with dual UKAS accreditation to BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034
- Full Traceability to international standards with high accuracy
- 500-mL pack size accompanied with safety data sheet
- 18-months shelf life
- Stored in tamper-evident bottles
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1