Fontos dokumentumok
A-009
6-Acetylmorphine, 1.0 mg/mL solution
1 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
6-Acetylmorphine solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®. SNAP-N-SHOOT®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
koncentráció
1 mg/mL in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4OC(C)=O)c35
InChI
1S/C19H21NO4/c1-10(21)23-15-6-4-12-13-9-11-3-5-14(22)17-16(11)19(12,18(15)24-17)7-8-20(13)2/h3-6,12-13,15,18,22H,7-9H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJGYGPZNTOPXGV-SSTWWWIQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Forensic toxicology reference: 6-Acetylmorphine is used as a key analytical reference material in forensic toxicology to identify heroin use in morphine-positive urine specimens, aiding in the differentiation between pharmaceutical and illicit opioid consumption (Vikingsson et al., 2024).
- Opiate research chemical: This compound serves as a high-purity standard for opioid research, facilitating the study of opioid metabolism and the development of new analytical techniques in bioanalytical studies (Liu et al., 2024).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
42.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6.0 °C - closed cup