G001085
HPLC Analysis of Angiotensins on Discovery® C18
application for HPLC
About This Item
Javasolt termékek
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Discovery C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504955)
mobile phase: (A) 5 mM (NH4)H2PO4/NH4OH, pH 7.0; (B) 5 mM (NH4)H2PO4/NH4OH, pH 7.0: CH3CN (50:50, A:B)
gradient: 30-60% B in 15 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical
Jogi információk
Analit
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)