Merck
16877
Supelco
2,3-Diethylpyrazine
analytical reference material
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H12N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
grade
analytical reference material
analytical standard
Teszt
≥97.0% (qNMR)
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤1.0% water
törésmutató
n20/D 1.5 (lit.)
bp
180-182 °C (lit.)
sűrűség
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CCc1nccnc1CC
InChI
1S/C8H12N2/c1-3-7-8(4-2)10-6-5-9-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZXXANJCCWGCSV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)