Fontos dokumentumok
ERMFD305
Colloidal Silica (1.5 g/kg, zeta potential)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
general analytical
Analízis megjegyzés
For more information please click on the below product number:
ERMFD305
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)