CRM48746
EPA 501/601 Trihalomethanes Calibration Mix
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
Szinonimák:
THMs
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 601,501.3
suitable for EPA 601
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
200 μg/mL each component in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
US EPA 500 Series methods are analytical methods for identifying and quantifying organic contaminants such as volatile organic compounds (VOCs), pesticides, synthetic organic compounds (SOCs), and trihalomethane disinfection byproducts (THMs) in raw source water, finished drinking water, and drinking water at all stages of treatment.
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.