Fontos dokumentumok
CRM48620
Supelco
Toluene solution
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
Szinonimák:
Toluene solution
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
200 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F
Lobbanási pont (C)
11 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
[Renal injure and metabolic acidosis associated with toluene].
Xi-xian Xu et al.
Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases, 31(1), 75-77 (2013-02-26)
Xian-ling Guo et al.
Cancer letters, 346(2), 278-284 (2014-01-28)
Activation of p53 can induce apoptosis, cell cycle arrest, and cell senescence, although some evidence has suggested that p53 could promote cell survival. However, whether p53 plays a positive role in cancer cell survival to chemotherapy remains unknown. In this
Christopher M Filley
The Psychiatric clinics of North America, 36(2), 293-302 (2013-05-22)
The brain is the primary target of toluene (methylbenzene), the major solvent in spray paint and a constituent of many other easily obtained commercial and industrial products. The effects of acute intoxication can be dramatic and the lasting adverse effects
Diversity of microbial toluene degradation pathways.
R E Parales et al.
Advances in applied microbiology, 64, 1-73 (2008-05-20)
Murat Yücel et al.
Neuroscience and biobehavioral reviews, 32(5), 910-926 (2008-05-06)
Organic solvent abuse is associated with increased risk for serious medical, neurological, and neuropsychological impairments. While animal research suggests that exposure to organic solvents (especially toluene) may be neurotoxic, much less is known about the consequences of long-term exposure in