Fontos dokumentumok
47745-U
Styrene
analytical standard
Szinonimák:
Phenylethylene, Vinylbenzene
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.6 (vs air)
gőznyomás
12.4 mmHg ( 37.7 °C)
4.3 mmHg ( 15 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
914 °F
robbanási határérték
6.1 %
kiszerelés
ampule of 1000 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.546 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
sűrűség
0.906 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
hearing organs, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?