BP1285
Liothyronine sodium impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
liothyronine
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
mixture
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
Kiszerelés
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - STOT RE 1
Célzott szervek
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)