Merck
BP1225
Tamoxifen citrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Tamoxifen citrate salt, (Z)-1-(p-Dimethylaminoethoxyphenyl)-1,2-diphenyl-1-butene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H29NO · C6H8O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
563.64
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
grade
pharmaceutical primary standard
Minőségi szint
API-család
tamoxifen
Forma
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO.C6H8O7/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQZYTYWMLGAPFJ-OQKDUQJOSA-N
Géninformáció
human ... ESR1(2099)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Tamoxifen citrate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Tamoxifen Oral Solution
  • Tamoxifen Tablets
  • Biokémiai/fiziológiai hatások
    Estrogen antagonist in mammary gland. Blocks estradiol-stimulated VEGF production in breast tumor cells. Protein kinase C inhibitor.
    Protein kinase C inhibitor. Induces apoptosis in human malignant glioma cell lines. Tamoxifen and its metabolite 4-hydroxytamoxifen are selective estrogen response modifiers (SERMs) that act as estrogen antagonists in mammary gland. Blocks estradiol-stimulated VEGF production in breast tumor cells.
    Kiszerelés
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
    Tárolási osztály kódja
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)