Fontos dokumentumok
48249
Supelco
EPA 525 PAH Mix B
certified reference material, 500 μg/mL each component in acetone
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 525,525.1,525.2
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
500 μg/mL each component in acetone
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Alkalmazás
EPA 525 PAH Mix B has been used as an internal standard in the extraction and determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in water and milksamples using solid phase micro extraction technique (SPME) and gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    Acenaphthylene
    Anthracene
    Benz[a]anthracene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[k]fluoranthene
    Benzo[ghi]perylene
    Benzo[a]pyrene
    Chrysene
    Dibenz[a,h]anthracene
    Fluorene
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene
    Phenanthrene
    Pyrene
    Összes mutatása (13)
Figyelmeztetés
Danger
Figyelmeztető mondatok
Egyéb veszélyek
Lobbanási pont (F)
1.4 °F
Lobbanási pont (C)
-17 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Experimental design for the optimization of the extraction conditions of polycyclic aromatic hydrocarbons in milk with a novel diethoxydiphenylsilane solid-phase microextraction fiber
Bianchi F, et al.
Journal of Chromatography A, 1196, 41-45 (2008)
Innovative sol?gel coatings for solid-phase microextraction: development of fibers for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons at trace level in water
Bianchi F, et al.
Journal of Chromatography A, 1196, 15-22 (2008)