Fontos dokumentumok
ERMAC213
PAHs in toluene
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
PAHs in toluene has been used as a certified reference material for the quantification of semi-volatile organic compounds in air samples using gas chromatography-mass spectrometry analysis (GC–MS).
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMAC213
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4.4 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Optimisation steps of an innovative air sampling method for semi volatile organic compounds
Lazarov B, et al.
Atmospheric Environment, 79, 780-786 (2013)