Fontos dokumentumok
819012
TSKgel® Octyl-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, C8 (octyl) phase
Szinonimák:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® Octyl-80Ts Guard Cartridge, phase C8 (octyl), L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L7
termékcsalád
TSKgel®
kiszerelés
pkg of 3 ea
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 19012
a címkézés mértéke
11% Carbon, monolayer, endcapped
parameter
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
1.5 cm × 3.2 mm
külső felület
425 m2/g
matrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
C8 (octyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
80 Å
működési pH
2.0-7.5
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Guard Cartridge for 4.6mmID TSKgel Octyl-80Ts columns, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Fizikai forma
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
szükséges, de nincs biztosítva
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)