818257
TSKgel® SuperQ-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, ammonium ion, quaternary phase
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
TSKgel® SuperQ-5PW HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel hardware
Ügynökség
suitable for USP L23
termékcsalád
TSKgel®
Jellemzők
counter ion Cl-
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 18257
parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
≤45 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
200 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
7.5 cm × 7.5 mm
Mátrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
ammonium ion, quaternary phase
részecskeméret
10 μm
pórusméret
1000 Å
működési pH
2-12
elválasztástechnika
anion exchange
Jogi információk
előtétoszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)