816652
TSKgel® GMHXL-L (6 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Szinonimák:
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
TSKgel® GMHXL-L HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 6 μm particle size
Anyagok
stainless steel hardware
Ügynökség
suitable for USP L21
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 16652
Paraméterek
1.2 mL/min flow rate
35 bar max. pressure
80 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.8 mm
Mátrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
polystyrene-divinylbenzene phase
részecskeméret
6 μm
pórusméret
mixed
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
analitikai oszlop
előtétoszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)