Fontos dokumentumok
816139
TSKgel® G6000HXL (9 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Szinonimák:
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
H × belső átmérő:
30 cm × 7.8 mm
részecskeméret:
9 μm
mátrix aktív csoport:
polystyrene-divinylbenzene phase
pórusméret:
ND
Mátrix:
polymer particle platform
Terméknév
TSKgel® G6000HXL HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L38
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 16139
parameter
1.2 mL/min flow rate
15 bar max. pressure
80 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.8 mm
Mátrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
polystyrene-divinylbenzene phase
részecskeméret
9 μm
pórusméret
ND
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
TSKgel G6000Hxl columns are packed with rigid, porous, polymer beads. They are applied to the non-aqueous separation of polymers with molecular weights of less than 40,000,000 Da. As the number of solvents that can be exchanged directly with the shipping solvent (THF) is limited, use TSKgel Hhr-type columns when a broader range of solvents is needed.
Kompatibilitás
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane
Fizikai forma
Shipped in THF.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)