817355
TSKgel® G3000HHR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Szinonimák:
TSKgel® HHR Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
TSKgel® G3000HHR HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Anyagok
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L21
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 17355
Paraméterek
140 °C temperature
2 mL/min flow rate
50 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.8 mm
Mátrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
polystyrene-divinylbenzene phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
75 Å
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
analitikai oszlop
előtétoszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)