Fontos dokumentumok
808544
TSKgel® SWXL (5 µm) HPLC Columns
bottle of 1g, diol phase
Szinonimák:
TSKgel® SWXL Columns, TSKgel® SWxl Top-Off, 5μm, for TSKgel® SWxl and QC-PAK columns, 1g
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
diol phase
Mátrix:
silica particle platform
Terméknév
TSKgel® SWXL Top-Off Gel, phase diol, 5 μm particle size, bottle of 1 g
Ügynökség
suitable for USP L20
suitable for USP L59
termékcsalád
TSKgel®
Forma
slurry
kiszerelés
bottle of 1 g
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 08544
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
Mátrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
diol phase
részecskeméret
5 μm
működési pH
2.5-7.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Top-Off for TSKgel SWxl and QC-PAK columns, 5 μm, 1 gram
Alkalmazás
TSKgel® SWXL top-off gel may be used as a silica-based support column in the separation of proteins using high performance liquid chromatography (HPLC).
Fizikai forma
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
102.2 °F
Lobbanási pont (C)
39 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
New high-performance gel filtration columns for protein separation.
Kato Y, et al.
Journal of Chromatography A, 404, 333-339 (1987)