810332P
Avanti
18:1 PE CF
Avanti Research™ - A Croda Brand 810332P, powder
Szinonimák:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(carboxyfluorescein) (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (810332P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810332P-5mg)
pkg of 5 × 2 mg (810332P-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 810332P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to prepare fluorescent-labeled large unilamellar vesicles (LUV)
- in small unilamellar lipid vesicles (SUVs) to increase fluorescence
- to prepare fluorescent liposomes
- to fabricate fluorescent nanomicelles
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)