Merck
74477
Supelco
o-Phenylenediamine
analytical standard
Szinonimák:
1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, OPD
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.14
Beilstein:
606074
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.21
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
0.01 mmHg ( 25 °C)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
256-258 °C
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
276.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
136 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)