Összes fotó(1)
Key Documents
8.14538
Sigma-Aldrich
1,2-Phenylenediamine
for synthesis
Szinonimák:
1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene
About This Item
Lineáris képlet:
1,2-(NH2)2C6H4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
202-430-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.013 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
540 °C
robbanási határérték
1.5 % (v/v)
pH
7-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
257 °C/1013 hPa
mp
99-103 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 110 °C
oldhatóság
54 g/L
sűrűség
1.14 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
530 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,2-Phenylenediamine for synthesis. CAS 95-54-5, chemical formula 1,2-(NH₂)₂C₆H₄.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 99 °C
Melting range (upper value): ≤ 103 °C
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
276.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
136 °C - closed cup