Merck
67731
Supelco
N-Nitrosomorpholine
analytical standard
Szinonimák:
Nitrosomorpholine, NMOR
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.12
MDL-szám:
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZKXDGKXYMTYWTB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)