Fontos dokumentumok
BR143270
BRAND® special laboratory tubing
I.D. × O.D. × W 6 mm × 9 mm × 1.5 mm, L 20 m
Szinonimák:
Special laboratory tubing, Tubing
About This Item
UNSPSC kód:
41105108
NACRES:
NB.35
material
PVC
gyártó/kereskedő neve
BRAND 143270
belső átmérő × külső átmérő × Sz
6 mm × 9 mm × 1.5 mm
Hosszúság
20 m
Általános leírás
Particularly high-grade material, manufactured to a first-class standard. Good flexibility and chemical resistance make this tubing ideal for use with apparatus assemblies. Autoclavable (121 °C).
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)