59613
SUPELCOSIL™ LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SUPELCOSIL™ LC-18 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Ügynökség
suitable for USP L1
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 2 ea
Paraméterek
<70 °C temp. range
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
2 cm × 2.1 mm
Mátrix
silica gel high purity, spherical
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å
pH-tartomány
2-7.5
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
use to protect LC-18, LC-PAH
elválasztástechnika
reversed phase
Related Categories
szükséges, de nincs biztosítva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)