Merck
577301-U
Supelco
Ascentis® ES-Cyano (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
10 cm × 2.1 mm
külső felület:
450 m2/g
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
cyano phase
pórusméret:
100 Å
Mátrix:
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Terméknév
Ascentis® ES-Cyano HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L10
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
10% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
10 cm × 2.1 mm
külső felület
450 m2/g
felület bevonatolás
2.5 μmol/m2
szennyeződések
<5 ppm metals
Mátrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
mátrix aktív csoport
cyano phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
működési pH
1-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Általános leírás
Extra stable for low pH mobile phases due to sterically protected phase.
Useful for selectivity in the reversed-phase mode, including π π and dipole-dipole interacting compounds. Can also be used HILIC mode and normal phase chromatography.
Tulajdonságok és előnyök
  • Enhanced stability at low pH
  • Operates in reversed-phase, HILIC, and normal phase modes of chromatography
  • Low MS bleed
  • 100% aqueous compatible
  • Available as 3 μm and 5 μm particles
  • Particle composition: Type B silica gel
  • Particle shape: Spherical
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Meiyun Shi et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 951-952, 129-134 (2014-02-22)
Aralia mandshrica is a well-known traditional Chinese medicine from Northeast China commonly used to treat digestive, circulatory and immune system disorders. Calenduloside E is one of its bioactive components currently under evaluation as a pure drug. In this study, a
Alex D Batista et al.
Talanta, 133, 142-149 (2014-12-02)
On-line sample pretreatment (clean-up and analyte preconcentration) is for the first time coupled to sequential injection chromatography. The approach combines anion-exchange solid-phase extraction and the highly effective pentafluorophenylpropyl (F5) fused-core particle column for separation of eight sulfonamide antibiotics with similar
Jan Soukup et al.
Journal of chromatography. A, 1374, 102-111 (2014-12-30)
Excess adsorption of water from aqueous acetonitrile mobile phases was investigated on 16 stationary phases using the frontal analysis method and coulometric Karl-Fischer titration. The stationary phases include silica gel and silica-bonded phases with different polarities, octadecyl and cholesterol, phenyl
Jakub Fibigr et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 120, 112-119 (2016-01-01)
A new high-performance liquid chromatography method using fused-core column for fast separation of resveratrol and polydatin has been developed and used for quality control of nutraceuticals with resveratrol and polydatin content. Retention characteristics (log k) were studied under different conditions