59586-U
Discovery® Cyano (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge, pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Discovery® Cyano Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L10
leírás
Supelguard Cartridge
termékcsalád
Discovery®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
pkg of 2 ea
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
2 cm × 4 mm
külső felület
200 m2/g
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
cyano phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
180 Å
működési pH
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Related Categories
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)