Fontos dokumentumok
59211
Supelco
SUPELCOSIL LC-DP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
MTO-SUPELCOSIL LC-DP 5UM 10CMX4.6MM HPLC COLUMN
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
H × belső átmérő:
10 cm × 4.6 mm
külső felület:
170 m2/g
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
phenyl phase
pórusméret:
120 Å pore size
Mátrix:
silica gel, spherical particle platform
Terméknév
SUPELCOSIL LC-DP HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Ügynökség
suitable for USP L11
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOSIL
a címkézés mértéke
6% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
10 cm × 4.6 mm
külső felület
170 m2/g
felület bevonatolás
surface coverage 2.4 μmol/m2
Mátrix
silica gel, spherical particle platform
mátrix aktív csoport
phenyl phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å pore size
pH-tartomány
2-7.5
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Contains a diphenyl bonded phase, which gives greater selectivity for aromatic groups compared to alkyl-type bonded phases.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
előtét patron
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Beata Zabrzewska et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 71(4), 563-573 (2014-10-03)
Preservatives are chemical substances whose role is to protect medicinal products against harmful changes caused by microorganisms. They are added to sterile medicinal products, such as eye drops and multidose solutions for injections, as well as to non-sterile products, such