59534-U
SUPELCOSIL™ ABZ+Plus (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Javasolt termékek
product name
SUPELCOSIL™ ABZ+Plus Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L60
termékcsalád
SUPELCOSIL™
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
pkg of 1 kit
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
2 cm × 4 mm
külső felület
170 m2/g
matrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
amide, alkyl phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å
működési pH
2-7.5
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Lábjegyzet
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)