Fontos dokumentumok
59025-U
Union, reducing
for connecting 1/16 to 1/32 in., bore size 0.25 mm
Szinonimák:
Valco® Unions
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
Anyagok
stainless steel union and fittings (nuts and ferrules included)
leírás
internal
kiszerelés
pkg of 1 unit
furatméret
0.25 mm
szerelvény
10-32 male Valco for 1/16 in. O.D. tubing
6-32 Valco for 1/32 in. O.D. tubing
kompatibilitás
for connecting 1/16 to 1/32 in.
Általános leírás
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)