Fontos dokumentumok
58685
Flangeless Fitting
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
material
Delrin® nut
Tefzel® ferrule (flangeless)
kiszerelés
pkg of 5 ea
parameter
1000 psi max. pressure (70 bar)
szerelvény
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
Jogi információk
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)