Fontos dokumentumok
56701
Upchurch Flangeless Ferrule
1/4-28 UNF ferrule for 1/8 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut), ferrule only
Szinonimák:
Ferrules, 1/8in, Tefzel®, 10 pk
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
material
Tefzel® ferrule
kiszerelés
pkg of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
Upchurch Scientific, Inc P-300X
szerelvény
1/4-28 UNF ferrule for 1/8 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut)
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 3
1 of 3