Fontos dokumentumok
713-1043
HPLC Analysis of Metabolites of 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene on SUPELCOSIL LC-18
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: SUPELCOSIL LC-18, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58298)
mobile phase: [A] methanol:[B] water, (50:50, A:B), 10 min to 100:0 at 2.5% /min
flow rate: 0.8 mL/min
detector: fluorescence
sample: rat liver, 9000 × g supernatant fraction from Aroclor-treated animals
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
environmental
forensics and toxicology
Jogi információk
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Leírás
    7,12-Dimethylbenz[a]anthracene
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)