Fontos dokumentumok
58188
Cellulose Filter Membrane
pore size 0.22 μm, diam. 47 mm, pkg of 100
Méret kiválasztása
100 EA
147 700,00 Ft
147 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 EA
147 700,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
147 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
cellulose
kiszerelés
pkg of 100
Átmérő
47 mm
pórusméret
0.22 μm
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Questions
  1. Is this regenerated cellulose?
    1 answer
    1. This product is an MCE membrane, mixed cellulose esters, comprised of cellulose acetate and nitrate.
      Helpful?