Fontos dokumentumok
WHA10401612
Whatman® mixed cellulose ester ME 25 filter discs 0.45 μm pore size
white (no grid), hydrophilic, nonsterile, interleaving paper, 100 EA, 100 ea, 47 mm diam
Szinonimák:
Z612383, cellulose membrane, membrane filter, millipore filter
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.45 μm
Átmérő:
47 mm
sterilitás:
non-sterile
kiszerelés:
pkg of 100 ea
Terméknév
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, ME 25, diam. 47 mm
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 10401614
Whatman Article No. 28415029 (US reference)
elérhetőség
not available in USA and Canada
Átmérő
47 mm
szín
white, no grid
pórusméret
0.45 μm
Tulajdonságok és előnyök
  • Sterile options available for critical applications.
  • Excellent contrast for easier particle detection.
  • Grids are nontoxic and do not inhibit bacterial growth, ensuring sample integrity.
  • Black plain and black gridded membranes have a mix of cellulose nitrate and cellulose acetate.
  • The membrane offers a high degree of internal surface area for greater adsorption of product.
  • Higher dirt loading capacity.
  • Biologically inert with good thermal stability.
  • No surfactants to contaminate samples.
  • Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates.
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)