Merck
GSWP01300
Millipore
MCE Membrane Filter, 0.22 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white
Szinonimák:
MF-Millipore Membrane Filter, 0.22 µm pore size
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Anyagok
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Minőségi szint
leírás
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
MF-Millipore
Millipore
Paraméterek
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Átmérő
13 mm
szűrőátmérő
13 mm
vastagság
150 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
2%
szín
white
törésmutató
n/D 1.51
Mátrix
MF-Millipore
pórusméret
0.22 μm pore size
75 % porosity
kapacitás
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
buborékpont
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Alkalmazás
  • Sterilizing filtration
  • Bioassays
  • Isolation of virus-like particles in wastewater
  • Microplastics analysis grade water
  • Nucleic acid binding, including eDNA
Egyéb megjegyzések
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: General laboratory filtration
  • Intended Use: Retention or removal of biological contaminants
  • Instructions for Use: Sterilizing filtration of a liquid through a membrane with a 0.2 μm (or smaller) pore size effectively removes biological contaminants, including bacteria, mold and yeast. For the selective retention of larger biological contaminents, liquid filtration through membranes with 0.45 μm (or larger) pore sizes may be used to trap and support microorganism growth for subsequent culture and analysis
  • Storage Statement: Store in dry location away from heat source
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Jogi információk
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hiroyuki Imachi et al.
Nature, 577(7791), 519-525 (2020-01-17)
The origin of eukaryotes remains unclear1-4. Current data suggest that eukaryotes may have emerged from an archaeal lineage known as 'Asgard' archaea5,6. Despite the eukaryote-like genomic features that are found in these archaea, the evolutionary transition from archaea to eukaryotes