Fontos dokumentumok
581425-U
Ascentis® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
C8 Reversed-Phase Chromatography Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ascentis® C8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L7
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
15% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
450 m2/g
felület bevonatolás
4.0 μmol/m2
szennyeződések
<5 ppm metals
Mátrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
mátrix aktív csoport
C8 (octyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
Üzemi pH tartomány
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
The Ascentis C8 is a highly reproducible column with excellent selectivity towards polar compounds. The phase excells in highly aqueous mobile phases as well as high organic mobile phases.
Tulajdonságok és előnyök
- Superior retention for hydrophobic molecules
- Excellent peak shape
- Low bleed LC-MS separations
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
előtét patron
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon
-metilkarbamát 10 μg/mL; Diuron; Profám; Sziduron; Metiokarb, analitikai standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Klórprofám 10 μg/mL; Barban; Neburon.