Fontos dokumentumok
581427-U
Supelco
Ascentis® C8 Supelguard Guard Cartridge
L × I.D. 2 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Ascentis® C8 Supelguard Guard Cartridge, Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L7
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
pkg of 1 kit
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
2 cm × 4 mm
külső felület
450 m2/g
matrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C8 (octyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
működési pH
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)