Fontos dokumentumok
577430-U
Supelco
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
oszlop H × belső átmérő:
15 cm × 4.6 mm
külső felület:
22 m2/g
részecskeméret:
2.7 μm
mátrix aktív csoport:
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
pórusméret:
1000 Å pore size
Mátrix:
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Terméknév
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Ügynökség
suitable for USP L11
termékcsalád
BIOshell
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
1.0% loading
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
oszlop H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
külső felület
22 m2/g
Mátrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
1000 Å pore size
Üzemi pH tartomány
2-9
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a new wide-pore (1000 Å) Fused-Core® particle design. The particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thin porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The densely bonded, extensively endcapped diphenylmethyl bonded phase of BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl provides a stable, reversed-phase packing that can be used for separating high molecular weight compounds, such as proteins.
Analízis megjegyzés
Target analytes include: monoclonal antibodies, antibody-drug conjugates, antibody fragments and large proteins with molecular weights up to 500 kDa.
Jogi információk
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)