Fontos dokumentumok
20425-U
Sigma-Aldrich
Heavy Duty Tubing Cutter
manual, tubing cutter L 4 15/16 in., pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122406
NACRES:
NB.35
Jellemzők
manual
kiszerelés
pkg of 1 ea
csővágó H
4 15/16 in.
Tulajdonságok és előnyök
Cuts metal tubing 1/8in. to 1-1/8in. O.D.
Spare cutting wheel included.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2