Fontos dokumentumok
22410-U
Sigma-Aldrich
Imp® tubing cutter
for use with 1/8 in. to 5/8 in. (4 to 15mm) O.D. tubing, pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122406
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Imp
csővágó H × Sz × Mé
1 11/16 in. × 1 5/16 in. × 7/8 in.
kompatibilitás
for use with 1/8" to 5/8" (4 to 15mm O.D. tubing)
Általános leírás
Tool for cutting metal tubing.
Jogi információk
Imp is a registered trademark of Stride Tool, Inc.
összehasonlítható termékek
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)