57495-U
Supel™ Swift HLB 96-Well solid phase extraction (SPE) Plate
bed wt. 10 mg, pk of 1 ea
Szinonimák:
Supel™ Swift HLB SPE 96-Well Plate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Supel™ Swift HLB SPE 96-Well Plate, bed wt. 10 mg, pk of 1 ea
leírás
detection: MS friendly
Minőségi szint
összetétel
bed wt., 10 mg
kiszerelés
pk of 1 ea
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
425-500 m2/g
matrix
polymeric HLB base material
részecskeméret
40-75 μm (>90%)
pórusméret
80-210 Å pore size
Általános leírás
The 96-well format is perfect for medium to high-throughput laboratories performing large numbers of samples at a time and is also amenable to automation.
Product Data Sheet
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Supel™ Swift HLB SPE enhances solid phase extraction efficiency with faster flow rates and minimal signal interference.