Fontos dokumentumok
57162-U
Supelco
Preppy Vacuum Manifold Collection Rack
for use with 15 mL (21 mm OD x 70 mm H) or 20 mL (28 mm OD x 61 mm H) vials.
Szinonimák:
Preppy 12 PORT RACK PLATE, 15 & 20ML VIALS
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.21
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with 15 mL (21 mm OD x 70 mm H) or 20 mL (28 mm OD x 61 mm H) vials.
Alkalmazás
Recommended 15 mL vials compatible with this product: Cat. No. 27159, 27008, 27014-U. Recommended 20 mL vials compatible with this product: Cat. No. Z190527, 190523-1PAK.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)