Fontos dokumentumok
57159-U
Supelco
Preppy Vacuum Manifold Collection Rack
for use with 2 mL (12 mm OD x 32 mm H) or 4 mL (15 mm OD x 45 mm H) vials
Szinonimák:
Preppy 12 PORT RACK PLATE, 1 & 4ML VIALS
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.21
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with 2 mL (12 mm OD x 32 mm H) or 4 mL (15 mm OD x 45 mm H) vials
Alkalmazás
Recommended 2 mL vials compatible with this product: Cat. No. 27487-U, 27490-U, or 27493. Recommended 4 mL vials compatible with this product: Cat. No. 27136, 27006, 27012.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)