569255-U
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Discovery® HS C18 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Discovery®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Discovery®
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
20% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 2.1 mm
külső felület
300 m2/g
felület bevonatolás
3.2 μmol/m2
szennyeződések
<10 ppm metals
Mátrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
120 Å
Üzemi pH tartomány
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Stable, low bleed for LC-MS applications
- Scalable from analytical to preparatory
- Highly stable to ensure excellent run-to-run and lot-to-lot reproducibility
- Higher hydrophobicity for better resolution of difficult analytes
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
előtét patron
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Related Content
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.